Merck
72799
Supelco
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
60,30 €
60,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
60,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H52N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
480.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.24
60,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
82-85 °C (lit.)
temperatura de transición
Tg >350 °C (dec)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
Clave InChI
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>302.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 150 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)