Merck
72798
Supelco
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
reference material
Sinónimos:
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, DNOC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
198.13
Beilstein:
2054389
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)