Merck
72661
Supelco
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
60,30 €
60,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
60,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4ONa · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
161.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
60,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)