Merck
72556
Supelco
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H50O2
Número de CAS:
Peso molecular:
394.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)