Merck
72513
Supelco
2-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-hidroxifenil]etilmetacrilato
analytical standard
Seleccione un Tamaño
100 MG
53,70 €
53,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
53,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
323.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
53,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
96-98 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
Clave InChI
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)