713-0940
HPLC Analysis of Peroxidase on TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 100 μL crude peroxidase preparation from Japanese horseradish (0.15mg)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Analito
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)