Merck
69705
Supelco
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
analytical standard
Sinónimos:
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
Seleccione un Tamaño
69705-100MG
58,00 €
58,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
69705-100MG
58,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
265.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
58,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-101 °C (lit.)
temperatura de transición
transition temp >270 °C
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
Clave InChI
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Covalently bondable UV light stabilizer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)