Merck
68992
Supelco
2-Nitrophenyl octyl ether
analytical standard
Sinónimos:
1-Nitro-2-octyloxybenzene
Seleccione un Tamaño
100 MG
52,20 €
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
52,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
251.32
Beilstein:
2529905
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
Clave InChI
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
May be used as a plasticizer for cellulose triacetate membranes providing impermeability to metal cations, but allowing anion exchange.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)