Merck
67709
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(7-methyloctyl)amine
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H38N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
298.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=NN(CCCCCCC(C)C)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
Clave InChI
XAYFTZOFOLGWAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)