Merck
67506-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Seleccione un Tamaño
3 EA
511,00 €
511,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
511,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
511,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
clases químicas de analitos
proteins
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
BIOshell
Extensión del etiquetado
1% carbon loading
Parámetros
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 3 mm
superficie
15 m2/g
Matriz
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
tamaño de partícula
3.4 μm
tamaño de poro
400 Å
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)