66974-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
618,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
618,00 €
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel hardware (column)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L10
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
clases químicas de analitos
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
2.2% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
superficie
90 m2/g
cobertura de la superficie
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
cyano phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)