Merck
66902-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 PKG
687,00 €
687,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
687,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
687,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
peptides
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.6% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
cobertura de la superficie
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
tamaño de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
reversed phase
Descripción general
BIOshell 160 Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.