66876-U
Empore™ 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
matrix active group MPC, well volume 1.2 mL, pk of 1
Sinónimos:
Mix Mode C8/SCX SPE 96-well plate
Seleccione un Tamaño
380,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
380,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Empore™ SPE 96-well Plate, matrix active group MPC, well volume 1.2 mL, pk of 1
Materiales
polypropylene filter (graded density)
Nivel de calidad
tpo
(Mixed Phase Cation)
composición
bed wt., 10-15 mg/well
envase
pk of 1
fabricante / nombre comercial
CDS Analytical 70-2007-3983-0
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
lecho volumen
18 μL
membrana diám. prom.
5.5 mm
membrana grosor
0.75 mm
pocillo volumen
1.2 mL
1.2 mL
grupo activo de la matriz
MPC
sulfonic acid bonding, benzene sulfonic acid
tamaño de partícula
32 μm
tamaño de poro
60 Å pore size
capacidad
0.07 meq/g capacity
Categorías relacionadas
Descripción general
The Empore 96-well line is ideal for high throughput SPE allowing users to process up to 96 samples in parallel. The unique Empore technology comprises of a series of polypropylene (PP) pre-filters that are layed on top of the SPE disk. The PP pre-filter acts as depth filter that provides faster flow-rates and reduces the risk of clogging.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Características y beneficios
- Reduced elution volume (≤ 100 μL) allows for direct inject procedured or reduced eluate evaporation times
- Allows for faster flow-rates without risk of recovery and reproducibility loss
- Proprietary pre-filter reduces risk of clogging
- Luer tip collar eliminates potential cross-contamination
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)