Documentos clave
64823
Supelco
Flat Bottom Flask
size 300 mL
Sinónimos:
FLAT BOTTOM FLASK,300ML,24/40, EA
Seleccione un Tamaño
1 EA
39,50 €
39,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
39,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
39,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
flat bottom glass flask
tamaño
large
300 mL
Junta
joint ST/NS flask
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with liquid/liquid extractors
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)