Documentos clave
64752
Supelco
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Sinónimos:
LC COL 300MM X 10.5MMID W/FRITSTOPCOCK
Seleccione un Tamaño
1 EA
97,50 €
97,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
97,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
97,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE stopcock
glass coarse frit
técnicas
LPLC: suitable
columna L × D.E. × D.I.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
compatibilidad
for use with US EPA Protocol
Características y beneficios
Descrito en el Protocolo US EPA - Cuando limpie o seque muestras para análisis de pesticidas o contaminantes prioritarios llene estas columnas con los adsorbentes apropiados.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)