Documentos clave
59465-U
Opti-Max® inlet check valve
for use with LC-6A, LC-10AS, Shimadzu 228-12353-91
Sinónimos:
Optimize HPLC Pump Part for Shimadzu
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Formulario
solid
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Shimadzu 228-12353-91
compatibilidad
for use with LC-6A, LC-10AS
Información legal
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)