Documentos clave
58827
Inyector Rheodyne® Modelo 7010
Seleccione un Tamaño
1 EA
687,40 €
687,40 €
Precio de catálogo982,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
687,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
687,40 €
Precio de catálogo982,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Características
number of ports 6
positions 2
Descripción general
El inyector original Rheodyne HPLC, Modelo 7010 (sólo para llenado completo de loop), introduce muestras de 5&##956;l-5ml en columna con excelente reproducibilidad. Seis puertos juntos permiten interconexiones compactas, reduciendo así el volumen de tubería.
El sello de cara plana es fácil de ajustar y reparar. La válvula funciona a presiones de hasta 7000psi (490kg/cm2). Incluye un loop de 20&##956;l. Adquiera el llena-puerto por separado.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)