Documentos clave
58743
Tubing Adapter
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
35,90 €
35,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
35,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
35,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel unit
descripción
for chromatography applications
envase
pkg of 1 ea
calibre
1.5 mm (0.60 in.)
Adaptador
for 1/8 in. tube
1/4-28 male UNF
Descripción general
Tubing Adapter is an accessory that can be used with low pressure liquid chromatography (LPLC) and flash chromatography columns.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)