58570AST
CHIRALPAK® CBH (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
4030,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
4030,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Chiral - CBH HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
CHIRALPAK®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
CHIRALPAK®
Parámetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 3 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
cellobiohydrolase phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
Descripción general
Features:
- Direct reversed phase resolution of chiral molecules
- Stable with a variety of organic modifiers
- Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)