584577-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
5.6% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
columna L × D.I.
15 cm × 3 mm
superficie
90 m2/g
matriz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
AQ-C18, polar modified bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.