Documentos clave
58296
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
822,00 €
822,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
822,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
822,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-1, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L13
Nivel de calidad
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
Extensión del etiquetado
2% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
C1 (methyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Due to a mixed retention mechanism, selectivity for polar groups is more pronounced than on C8 and C18 columns. C1 columns require 20-30% less organic modifier to provide retention similar to C18 columns.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)