Documentos clave
58283
Tee
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
Sinónimos:
Uniones Valco®
Seleccione un Tamaño
1 EA
28,28 €
28,28 €
Precio de catálogo40,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
28,28 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
28,28 €
Precio de catálogo40,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI Valco® ZT1
calibre tamaño
0.75 mm
compatibilidad
for connecting 1/16 in.
Descripción general
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)