Documentos clave
581392-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Portaprecartuchos Supelguard, Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
técnicas
HPLC: suitable
compatibilidad
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)