Merck
581384-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 EACH
1430,00 €
1430,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
1430,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
1430,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L26
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Características
endcapped
Extensión del etiquetado
0.6% carbon loading
Parámetros
90 °C max. temp.
columna L × D.I.
15 cm × 1.5 mm
superficie
22 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de poro
1000 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
Descripción general
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
Información legal
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)