Documentos clave
577523-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
557,00 €
557,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
557,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
557,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.7% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
columna L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a 160 Å Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency for high molecular weight solutes (up to 20 kDa) due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The end-capped, phenyl-hexyl bonded phase of the Peptide Phenyl-Hexyl provides a stable, reversed phase packing with a pore structure and pore size that is optimized for reversed-phase HPLC separations of peptides and polypeptides, using typical acidic mobile phases favored for proteomic applications.
Nota de análisis
The target analytes include peptides and polypeptides < 20 kDa.
Información legal
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)