Documentos
57695
Rheodyne® Model 9010 Injector
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Características
manual
number of ports 6
positions 2
Parámetros
5000 psi max. pressure
Descripción general
Este inyector es semejante en aplicación al inyector de acero inoxidable Modelo 7010, pero está fabricado de materiales PEEK y Tefzel inertes para uso en el rango de pH 0-14. Se puede usar en HPLC, cromatografía en gel y cromatografía iónica.
Un interruptor sensor de posición integrado cierra en la posición INJECT y permanece cerrado hasta que se gire a la posición ¿LOAD¿.
Incluye loop de muestra de 20&##956;l. Adquiera loops adicionales por separado.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)