Documentos clave
57651
Accesorios Upchurch PEEK LiteTouch®
natural PEEK nut, pkg of 10 ea
Seleccione un Tamaño
10 EA
41,20 €
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
41,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
41,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
natural PEEK nut
descripción
litetouch fitting
envase
pkg of 10 ea
Adaptador
10-32 male Upchurch nut for 1/32 in. or 1/16 in. O.D. tubing
Descripción general
Este diseño único evita torceduras de la tubería PEEK. La conexión consta de una férrula PEEK especial, un anillo de acero inoxidable y una tuerca PEEK o acero inoxidable para tubo de 1/16 in. La conexión de 1/16 in. no tendrá fugas a presiones de hasta 5000 psi /340 bar con la tuerca PEEK, 2500psi/175 bar, con la tuerca de acero inoxidable (ajuste manual) o 7000psi/480 bar con ajuste de llave. Después de ajustar la tuerca de acero inoxidable con llave, posteriores ajustes manuales permitirán presiones de hasta 5000 psi. Compatibles con tuercas de acero inoxidable de cualquier fabricante. Solicite férrulas y llaves por separado.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2