Documentos clave
57145-U
Supelco
SPE tube
Si/1G-44%H2SO4/Si, volume 12mL, pk of 20 ea
Seleccione un Tamaño
20 EA
171,00 €
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
171,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
171,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Nombre del producto
PK20 12mL SI/1G-44%H2SO4/SI SPE Tube,
Materiales
polypropylene tube
composición
bed wt., 1 g
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
grupo activo de la matriz
silica bonding
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)