Documentos clave
57083-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Alumina-A
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Seleccione un Tamaño
30 EA
169,00 €
169,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 EA
169,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
169,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
polypropylene tube
Nivel de calidad
composición
bed wt., 2 g
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
Matriz
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
grupo activo de la matriz
Alumina phase
tamaño de partícula
60-325 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)