Documentos clave
57076-U
Supelco
Supelclean Hisep SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene tube
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 54
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
grupo activo de la matriz
Hisep phase
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Lugares hidrófobos protegidos por una superficie hidrófila; para exclusión de proteína.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.