Documentos clave
57023
Supelco
Tubo de SPE de polipropileno vacío con frita de PE, porosidad de 20 μm
volume 1 mL, pk of 108
Seleccione un Tamaño
108 PKG
201,00 €
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
108 PKG
201,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
201,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
polypropylene
descripción
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
1 mL
tamaño de poro
20 μm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Tubos para EFS (SPE). Estos tubos le permiten rellenar sus propios cartuchos para EFS.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Richard M Gell et al.
Journal of microbiological methods, 158, 14-17 (2019-01-25)
Aflatoxins are mycotoxins that contaminate agricultural products when infected by toxigenic Aspergillus flavus. Methods for quantifying aflatoxin from culture using chromatography are available but are not optimized for population studies. We provide details of a method for preparation and quantitation