57013
Tubo de SPE Supelclean™ LC-CN
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Características
endcapped
composición
bed wt., 500 mg
envase
pkg of 54 ea
Extensión del etiquetado
7% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
3 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
cyano bonding
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)