Merck
568323-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinónimos:
Wide Pore C8 Bioanalytical Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
965,00 €
965,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
965,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
965,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C8, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
5% Carbon loading
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
100 m2/g
cobertura de la superficie
4 μmol/m2
Matriz
silica particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
300 Å
pH operativo
2-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
La columna Discovery BIO C8 de poro ancho contiene una fase de RP-HPLC para separación de proteínas y péptidos con una hidrofobicidad intermedia entre la de las columnas Discovery BIO C5 y Discovery BIO C18 de poro ancho. La diferencia en hidrofobicidad es lo que le proporciona una selectividad única en comparación con estas otras fases. Está especialmente indicada para mapeo de péptidos porque ofrece información complementaria a una separación con fase C18. Dada su hidrofobicidad intermedia la recomendamos también para tareas de optimización de protocolos o para hacer una inspección previa de las muestras. Como todas las fases Discovery BIO de poro ancho, la fase C8 proporciona una alta eficiencia, picos simétricos, una estabilidad excepcional, tiempos de vida de la columna prolongados y compatibilidad LC/MS.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)