56519
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #7
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TraceCERT®
Nivel de calidad
grado
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentración
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
100 μg/mL in acetonitrile
aplicaciones
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)