56122
O-Ring for Omnifit® Column Endpiece
Viton®, for use with 15 mm bore column
About This Item
Materiales
Viton®
envase
pkg of 10 ea
técnicas
LPLC: suitable
compatibilidad
for use with 15 mm bore column
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)