Merck
55253-U
Supelco
Supelclean Sulfoxide SPE Tube
PE frit, bed wt. 3 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Sulfoxide SPE cartidge (for PCBs), 6 mL
Seleccione un Tamaño
30 EA
280,00 €
280,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 EA
280,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
280,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
PE frit
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 3 g
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
grupo activo de la matriz
sulfoxide phase
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)