Documentos clave
55076
Upchurch Tubing Adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
18,70 €
18,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
18,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
18,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
natural PEEK adapter (one-piece design)
envase
pkg of 1 ea
Adaptador
female Luer (lock rim)
10-32 female
Descripción general
Upchurch Tubing Adapter, made of PEEK, is natural in color. It is used to connect membrane adsorber units to a workstation.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)