Documentos clave
55062
Cap for Mobile Phase Reservoir System
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
Seleccione un Tamaño
1 EA
33,10 €
33,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
33,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
33,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Upchurch Scientific, Inc A-620
Adaptador
GL 45 bottle cap
Características y beneficios
La tapa se fija a botellas de 1 litro o de 2 litros del sistema de depósito. El inserto de la tapa tiene dos agujeros para tubería de 1/8″, uno para luer
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)