Documentos
54965-U
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
envase
pkg of 4 ea
Extensión del etiquetado
16.2% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
superficie
300 m2/g
matriz
Octadecyl
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2-7.5
compatibilidad
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Use guard cartridge holder 54987
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente