1.09362
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm)
for liquid chromatography
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silica gel (irregularly-shaped)
Nivel de calidad
Línea del producto
LiChroPrep®
grupo activo de la matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamaño de partícula
40-63 μm
tamaño de poro
10 nm mean pore size
densidad aparente
570 kg/m3
aplicaciones
plasma purification
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Características y beneficios
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm) provides users with:
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Envase
Plastic bottle
Nota de análisis
Application test: passes test
Pressure: ≤ 10 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Pressure: ≤ 10 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Información legal
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable