548652-U
Smart SPME Fiber Assembly
PA, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA)
Seleccione un Tamaño
203,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
203,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Smart SPME Fiber Assembly, Polyacrylate (PA), df 85 μm(PA, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiales
StableFlex fiber
silver hub
tamaño
23 ga
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PA coating
compatibilidad
(for polar semivolatiles (MW 80 - 300))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter