Documentos clave
54046-U
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-Si
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
PK30 Supelclean LC-SI 6ML/500MG GLASS SPE TUBE
Seleccione un Tamaño
30 EA
168,50 €
168,50 €
Precio de catálogo337,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 EA
168,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
168,50 €
Precio de catálogo337,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
PTFE frit
glass hardware
Nivel de calidad
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
475 m2/g
volumen
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
silica bonding
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)