Documentos clave
54034-U
Supelco
pk20 Envicarb/NH2/Si SPE Tubes 12mL
bed B 400 mg (Supelclean LC-NH2), bed A 500 mg (Carbopack B 120/400), bed C 600 mg (Supelclean LC-Si), volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene tube
composición
bed A, 500 mg (Carbopack B 120/400)
bed B, 400 mg (Supelclean LC-NH2)
bed C, 600 mg (Supelclean LC-Si)
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
12 mL
grupo activo de la matriz
amino phase
carbon phase
silica phase
aplicaciones
food and beverages
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)