Documentos clave
52753-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-Diol
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Seleccione un Tamaño
30 EA
133,50 €
133,50 €
Precio de catálogo267,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 EA
133,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
133,50 €
Precio de catálogo267,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Materiales
polypropylene tube
composición
bed wt., 1 g
envase
pk of 30
Extensión del etiquetado
7% C loading
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
6 mL
Matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
diol bonding, polymerically bonded
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Retentionsmechanismus: Normalphase
Kompatibilität: Organische Lösungsmittel, Öle und Fette
  • Polymer gebundenes 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
  • Polares Adsorbens, das meist für Normalphasen-Applikationen eingesetzt wird (Extraktion polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices)
  • Die Dihydroxy-Gruppen des Adsorbens ermöglichen starke Wasserstoffbrücken-Bindungen
  • Ausgezeichnete Selektivität für die Extraktion strukturell ähnlicher Moleküle
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)