51384-U
EXP® Fitting System
hand tight nut and titanium hybrid ferrule, pack of 1
About This Item
envase
pack of 1
Descripción general
- Auto-adjusting Zero Dead Volume (ZDV) connection
- Intended for many repeat uses
- Rated to 20,000 psi
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)