50963-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L86
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
técnicas
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 3 mm
superficie
120 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
hydroxy, penta- phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
intervalo de pH
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)