Documentos clave
509248
SGE Replacement Needle
volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Sinónimos:
NEEDLE 1UL, 23GA PT#1, 50MM LENGTH, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
1B-5C
replacement needles
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 034055
aguja L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volumen
1 μL
compatibilidad
for use with SGE 1BR-5
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)