Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50881-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm UHPLC Column
Seleccione un Tamaño
971,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
971,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L43
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
técnicas
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
superficie
120 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?