Documentos clave
50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
Seleccione un Tamaño
1 PKG
187,00 €
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
187,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Hamilton PRP-C18 Preparative Guard Cartridge, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 2 ea
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
20 mm × 4.6 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
12-20 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
1-14
técnica de separación
reversed phase
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)