506567
EPA 8270/Appendix IX Semivolatile Calibration Mix
1000 μg/mL each component in dichloromethane, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA 8270
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL each component in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Otras notas
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?